Merck
GF19090537
Germanium
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99.999%
Synonim(y):
GE006011
Wybierz wielkość
1 EA
2580,00 zł
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2580,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ge
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141716
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.999%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 190-905-37
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
masa
20 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)