Kluczowe dokumenty
GF18103676
Copper
foil, thickness 0.013 mm, length 0.3 m, purity 99.99+%
Synonim(y):
CU000271
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 181-036-76
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
Długość
0.3 m
grubość
0.013 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)