Kluczowe dokumenty
GF17506357
Alumina
rod, 4.0 mm diameter, length 150 mm
Synonim(y):
AL607941
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 175-063-57
Długość
150 mm
średnica
4.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)