Merck
GF13437031
Zinc sulfide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Synonim(y):
ZN536010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 134-370-31
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com