Kluczowe dokumenty
GF75209171
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Synonim(y):
ZN536100
Wybierz wielkość
1 EA
2780,00 zł
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 752-091-71
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)