Kluczowe dokumenty
GF12594821
Stainless steel - AISI 316l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 0.5 mm diameter, size 1000 mm, condition straight wire
Synonim(y):
FF215314
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 125-948-21
rozmiar
1000 mm
średnica
0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)