Merck
GF29981199
Platinum
wire reel, 0.1m, diameter 0.002mm, wollaston, 99.9%
Synonim(y):
Platinum, PT005103
Wybierz wielkość
1 EA
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2020,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.90%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 299-811-99
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.1 m × 0.002 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao-yong Shen et al.
PloS one, 8(8), e69553-e69553 (2013-08-14)
X-ray repair cross-complementing protein 3 (XRCC3) is an essential gene involved in the double-strand break repair pathway. Published evidence has shown controversial results about the relationship between XRCC3 Thr241Met polymorphism and clinical outcomes of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients
Josep Ramon Germà-Lluch et al.
Archivos espanoles de urologia, 66(5), 524-535 (2013-06-26)
Cisplatin has been the cornerstone of germ cell testicular tumors therapy since its introduction more tan 30 years ago, and a basic part of the schemes given to multiple ovarian, lung, head and neck, and bladder tumors among others. Some
Platinum-free catalysts as counter electrodes in dye-sensitized solar cells.
Mingxing Wu et al.
ChemSusChem, 5(8), 1343-1357 (2012-08-14)
A G Quiroga
Journal of inorganic biochemistry, 114, 106-112 (2012-07-24)
This focused review is devoted to our advances in developing trans platinum complexes as antitumoral complexes, in particular those bearing aliphatic amines. It includes some fundamental aspects of the understanding of non conventional metallodrug mechanism. The perspective is arranged by
Jianbo Wu et al.
Accounts of chemical research, 46(8), 1848-1857 (2013-07-03)
An efficient oxygen reduction reaction (ORR) offers the potential for clean energy generation in low-temperature, proton-exchange membrane fuel cells running on hydrogen fuel and air. In the past several years, researchers have developed high-performance electrocatalysts for the ORR to address