Key Documents
GF07395521
Carbon
tube, graphite, 100mm, outside diameter 3.18mm, inside diameter 1.18mm, wall thickness 1.0mm, 99.95%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 007200, Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.95%
Postać
tubes
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 073-955-21
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
dł. × grubość ścianki
100 mm × 1.0 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
3.18 mm × 1.18 mm ×
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N