Merck
GF31925213
Carbon
tube, outside diameter 3.18 mm, length 150 mm, wall thickness 0.8 mm
Synonim(y):
Activated charcoal, C 007201, Charcoal activated
Wybierz wielkość
1 EA
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141908
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Formularz
tubes
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 319-252-13
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Długość
150 mm
śr. zewn.
3.18 mm
grubość ścianki
0.8 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mengmei Zhang et al.
Journal of hazardous materials, 388, 122064-122064 (2020-01-19)
Chromium is commonly found in the flue gases and ashes of Municipal Solid Waste Incineration. It has been reported as an active catalyst for the formation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/F) during de novo tests, yet its specific mode
Jaclyn Gowen Kalmar et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(27), 7569-7579 (2020-08-28)
The analysis of N-linked glycans using liquid chromatography and mass spectrometry (LC-MS) presents significant challenges, particularly owing to their hydrophilic nature. To address these difficulties, a variety of derivatization methods have been developed to facilitate improved ionization and detection sensitivity.
Devika Sasikumar et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(9), 2060-2066 (2019-12-15)
The conversion of solar energy to thermal, chemical, or electrical energy attracts great attention in chemistry and physics. There has been a considerable effort for the efficient extraction of photons throughout the entire solar spectrum. In this work light energy