Kluczowe dokumenty
GF05603004
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, condition machining feedstock
Synonim(y):
AM373200
Wybierz wielkość
1 EA
2870,00 zł
2870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
2870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 056-030-04
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
10 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)