Kluczowe dokumenty
GF49808515
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), sheet, thickness 4 mm, size 300 × 300 mm
Synonim(y):
AM373140
Wybierz wielkość
1 EA
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 498-085-15
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
4 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)