Kluczowe dokumenty
GF04419604
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.99%
Synonim(y):
AL609301
Wybierz wielkość
1 EA
2940,00 zł
2940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
2940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
sputtering target
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 044-196-04
Średnica
76.2 mm
grubość
3.15 mm
średnica
76.2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)