Merck
GF92867079
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 75 mm, purity 99.5%
Synonim(y):
AL609300
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99.5%
Postać
sputtering target
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 928-670-79
Średnica
75 mm
grubość
3.15 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com