Kluczowe dokumenty
GF03299946
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), rod, diam. 60 mm, L 1000 mm
Synonim(y):
AM377960
Wybierz wielkość
1 EA
4710,00 zł
4710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
4710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 032-999-46
Długość
1000 mm
Średnica
60 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)