Przejdź do
1372344
USP
Poliamid 6
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Nylon 6, Polycaprolactam
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-NH(CH2)5CO-]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
autoignition temp.
815 °F
manufacturer/tradename
USP
transition temp
Tm 228.5 °C, Tg 62.5 °C
density
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
NC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H2,7,8)
InChI key
ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny poliamidu 6 USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
158900711340401011710
Poliamid 6 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1372344
Poliamid 6
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
transition temp
Tm 228.5 °C, Tg 62.5 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
autoignition temp.
815 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)