Merck
GF00529040
Copper
sphere, 100pcs, diameter 3.0mm, precision sphere grade 200
Synonim(y):
Copper, CU006840
Wybierz wielkość
1 EA
701,00 zł
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
701,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141711
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
spheres
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 005-290-40
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
3.0 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Donita C Brady et al.
Nature, 509(7501), 492-496 (2014-04-11)
The BRAF kinase is mutated, typically Val 600→Glu (V600E), to induce an active oncogenic state in a large fraction of melanomas, thyroid cancers, hairy cell leukaemias and, to a smaller extent, a wide spectrum of other cancers. BRAF(V600E) phosphorylates and
Hiroki Serizawa et al.
Organic letters, 16(13), 3456-3459 (2014-06-14)
The direct synthesis of pentafluoroethyl copper (CuC2F5) from a cuprate reagent and ethyl pentafluoropropionate as one of the most economical and useful pentafluoroethyl sources was accomplished. The advantages of this method are; all the reagents employed are low-cost and operationally
Julie E Gleason et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(16), 5866-5871 (2014-04-09)
The human fungal pathogens Candida albicans and Histoplasma capsulatum have been reported to protect against the oxidative burst of host innate immune cells using a family of extracellular proteins with similarity to Cu/Zn superoxide dismutase 1 (SOD1). We report here
L Marchand et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 193, 205-215 (2014-07-25)
Intra-specific variability of root biomass production (RP) of six rooted macrophytes, i.e. Juncus effusus, Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, Typha latifolia, Phalaris arundinacea, and Iris pseudacorus grown from clones, in response to Cu exposure was investigated. Root biomass production varied widely
Giulia Cheloni et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 155, 275-282 (2014-07-30)
The present study showed the important role of light intensity and spectral composition on Cu uptake and effects on green alga Chlamydomonas reinhardtii. High-intenisty light (HL) increased cellular Cu concentrations, but mitigated the Cu-induced decrease in chlorophyll fluorescence, oxidative stress