Merck
G8503
Sigma-Aldrich
18α-Glycyrrhetinic acid
≥95%
Synonim(y):
18α-Glycyrrhetic acid, 18-Isoglycyrrhetinic acid, 3β-Hydroxy-11-oxo-18α,20β-olean-12-en-29-oic acid
Wybierz wielkość
250 MG
423,00 zł
1 G
980,00 zł
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
423,00 zł
1 G
980,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H46O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.68
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
ciąg SMILES
[H][C@]12C[C@](C)(CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC(=O)C4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21+,22+,23-,26-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
Klucz InChI
MPDGHEJMBKOTSU-PMTKVOBESA-N
Opis ogólny
18α-Glycyrrhetinic acid (18α-GA) is a bioactive triterpenoid found in licorice.[1] It shows selective inhibition of 11-HSD1 (11-hydroxysteroid dehydrogenase 1).[2] It also shows anti-proliferative and apoptotic effect on hepatic stellate cells (HSCs).[3]
Zastosowanie
18α-Glycyrrhetinic acid may be used to synthesize:[4]
  • 3-keto-18α-glycyrrhetinic acid
  • methyl esters of 18α-glycyrrhetinic acid
  • methyl esters of 3-keto-18α-glycyrrhetinic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mohammad Shahidullah et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 302(12), C1751-C1761 (2012-04-12)
In several tissues, transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) channels are involved in the response to hyposmotic challenge. Here we report TRPV4 protein in porcine lens epithelium and show that TRPV4 activation is an important step in the response of
Selective inhibition of 11?-hydroxysteroid dehydrogenase 1 by 18a-glycyrrhetinic acid but not 18?-glycyrrhetinic acid.
Classen-Houben D, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 113(3), 248-252 (2009)
Sebastian M Goerke et al.
Tissue engineering. Part A, 18(23-24), 2395-2405 (2012-06-27)
Neovascularization represents an important issue in tissue-engineering applications, since survival of implanted cells strongly relies on sufficient oxygen and nutrient supply. We have recently observed that human bone marrow-derived mesenchymal stem cells (MSCs) support neovessel formation originating from coimplanted endothelial
Simultaneous quantification of flavonoids and triterpenoids in licorice using HPLC.
Wang YC and Yang YS.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 850(1), 392-399 (2007)
Manuela Buonanno et al.
PloS one, 6(6), e21540-e21540 (2011-07-09)
An increased risk of carcinogenesis caused by exposure to space radiation during prolonged space travel is a limiting factor for human space exploration. Typically, astronauts are exposed to low fluences of ionizing particles that target only a few cells in
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the stability of Product G8503, 18α-Glycyrrhetinic acid, once in solution?
    1 answer
    1. Unfortunately, we don't have any solution stability data available for this product.
      Helpful?
  2. What is the solubility of Product G8503, 18α-Glycyrrhetinic acid?
    1 answer
    1. It is soluble in chloroform:ethanol (2:3) at a concentration of 20 mg/mL.  It is expected to be soluble in dimethyl sulfoxide (DMSO) as well.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.