Przejdź do
SML1205
BVT.2733
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[[2-[[(3-Chloro-2-methylphenyl)sulfonyl]amino]-4-thiazolyl]acetyl]-4-methyl-piperazine, 3-Chloro-2-methyl-N-[4-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide, BVT 2733
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21ClN4O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.96
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=C(C)C(Cl)=CC=C1)(NC2=NC(CC(N3CCN(C)CC3)=O)=CS2)=O
InChI
1S/C17H21ClN4O3S2/c1-12-14(18)4-3-5-15(12)27(24,25)20-17-19-13(11-26-17)10-16(23)22-8-6-21(2)7-9-22/h3-5,11H,6-10H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
YDPRNGAPPNPYQQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BVT.2733 is a potent and selective inhibitor of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) that protects osteoblasts against endogenous glucocorticoid induced dysfunction. BVT.2733 lowers blood glucose levels in in hyperglycaemic mice.
BVT.2733 is a potent and selective inhibitor of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2794SML2657SML2781
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)