Kluczowe dokumenty
G1402
Gold colloid
~0.01% HAuCl4, ~1 A520 units/mL, 3.0-5.5 nm mean particle size (monodisperse), 5 nm particle size
Synonim(y):
Colloidal gold
About This Item
Polecane produkty
opis
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
Formularz
dispersion
nanoparticles
zawiera
0.02% sodium azide as preservative
stężenie
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
średnia wielkość cząstek
3.0-5.5 nm (monodisperse)
wielkość cząstki
5 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Przydatność
Postać fizyczna
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?