Przejdź do
697109
3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile
96%
Synonim(y):
2-Cyano-3-fluoropyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
467,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
crystals
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
crystals
mp
27-32 °C
functional group
fluoro, nitrile
SMILES string
Fc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
InChI key
VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
704024755028678899
assay
96%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
27-32 °C
mp
31-35 °C
mp
95-100 °C
mp
113-117 °C
form
crystals
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
fluoro
functional group
fluoro, nitrile
functional group
bromo, fluoro, nitrile
functional group
fluoro, iodo, nitrile
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.9 °F
flash_point_c
104.4 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)