Merck
F12006
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrotoluene
99%
Wybierz wielkość
10 G
44,30 zł
44,30 zł
Cena katalogowa88,60 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
44,30 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
44,30 zł
Cena katalogowa88,60 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
bp
99-100 °C/13 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
XUCYJGMIICONES-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)