Merck
E9404
Sigma-Aldrich
Ethyl acetamidoacetate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
bp
260 °C/712 mmHg (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CCOC(=O)CNC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-10-6(9)4-7-5(2)8/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Klucz InChI
AMBDTBHJFINMSE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)