About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH(CH2C6H5)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-16-13(15)12(10(2)14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9H2,1-2H3
Klucz InChI
XDWQYMXQMNUWID-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?