Kluczowe dokumenty
DWKW985865
WHEATON® CryoELITE® cryovial with Loctagon Vial Skirt and label patch
self-standing polypropylene, capacity (2 mL), external thread, sterile; γ-irradiated
Synonim(y):
W985865
About This Item
Kod UNSPSC:
41121704
Produkt DWKW985865 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
pink cap
self-standing polypropylene
skirted bottom
transparent polypropylene tube
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
with cap
opakowanie
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W985865
Parametry
-156 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
(2 mL)
probówka śr.
(12 mm)
Opis ogólny
Fiolka kriogeniczna CryoELITE z osłoną Loctagon zapewnia stabilność w pozycji wolnostojącej i blokuje się w stojaku CryoELITE Benchmate Rack, ułatwiając otwieranie i zamykanie fiolki jedną ręką. Unikalna konstrukcja produkcyjna fiolki CryoELITE zapewnia większy kontakt korka z powierzchnią fiolki, co zapewnia absolutne uszczelnienie. Format dna fiolki zapewnia nieograniczony wgląd w próbkę. Skutkuje to wyjątkową szczelnością korka, przekraczającą normy DOT średnio o 35%, dzięki czemu fiolka CryoELITE jest idealna do transportu próbek klinicznych. Zakrętki i fiolki są wykonane z pierwotnego polipropylenu o niskim wiązaniu kriogenicznym.
  • Bezkonkurencyjne uszczelnienie zakrętki wykracza poza przepisy DOT i IATA, zapewniając najwyższą ochronę próbek podczas transportu i wymagających operacji zamrażania-rozmrażania.
  • Wykonane z kriogenicznego, pierwotnego polipropylenu o niskiej sile wiązania
  • Partia certyfikowana jako wolna od RNazy/DNazy i endotoksyny, zapewniająca integralność produktu
  • Zakrętkę z gwintem wewnętrznym można łatwo zdjąć jedną ręką
  • Sterylny
  • Łatka do pisania
Informacje prawne
CryoELITE is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
Loctagon is a trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)