TMO374321-BR
Nunc® Low Profile Universal Tubes in 2D bar coded latch rack
polypropylene, capacity 5.0 mL, flat bottom, external thread, untreated, case of 10 × 24 ea
Synonim(y):
probówka do przechowywania próbek, tuba z kodem kreskowym
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
polypropylene
opakowanie
case of 10 × 24 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 374321-BR
metody
PCR: suitable
pojemność
5.0 mL
Opis ogólny
Solidne rozwiązanie do przechowywania próbek stałych lub ciekłych. Dostępne w konfiguracjach spełniających wymagania dotyczące śledzenia i pakowania, uniwersalne probówki Thermo Scientific Nunc Low-Profile 5,0 ml z gwintem zewnętrznym są wyposażone w kody kreskowe 2D, podziałki, białą naszywkę do etykietowania oraz szeroki otwór ułatwiający dodawanie i pobieranie materiału próbki. Konstrukcja z gwintem zewnętrznym minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia podczas ręcznego przenoszenia. Probówki i stojak są przystosowane do przechowywania w temperaturach do ciekłego azotu w fazie lotnej.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)