DWKW985863
WHEATON® CryoELITE® cryovial with Loctagon™ Vial Skirt and label patch
conical bottom polypropylene, tube capacity (2 mL), external thread, sterile; γ-irradiated
Synonim(y):
Cryovial ze spódnicą, Fiolka CryoELITE, W985863
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical bottom polypropylene
skirted bottom
transparent polypropylene tube
white cap
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
with cap
opakowanie
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W985863
Parametry
-156 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
pojemność probówki
(2 mL)
probówka śr.
(12 mm)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Bezkonkurencyjne uszczelnienie zakrętki przewyższa wymagania DOT i IATA, zapewniając najwyższą ochronę próbek podczas transportu i wymagających procedur zamrażania-rozmrażania.
- Wykonane z pierwotnego polipropylenu o niskim poziomie wiązania i jakości kriogenicznej
- Partia certyfikowana jako wolna od RNazy/DNazy i endotoksyny, zapewniająca integralność produktu
- Wolnostojące fiolki mają stożkową konstrukcję, która pozwala na precyzyjne pobieranie próbek zarówno z systemów automatycznych, jak i ręcznych.
- Loctagon Vial Skirt zapewnia stabilność w pozycji wolnostojącej i blokuje się w CryoELITE Benchmate Rack (985810) w celu łatwego otwierania i zamykania jedną ręką.
- Dokładnie zaokrąglone dno pozwala na uzyskanie do 17 000 MAX RCF (xG)
- Dostarczany z dołączonymi nasadkami
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)