Kluczowe dokumenty
DWKW651469
Wheaton® Cryule Cryogenic Ampule
Synonim(y):
W651469
Wybierz wielkość
293 EACH
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
293 EACH
2020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 293 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W651469
pojemność
5 mL
śr. × wys.
16.5 mm × 98 mm
Zastosowanie
Konserwacja próbek biologicznych
Cechy i korzyści
  • Do przechowywania próbek biologicznych w szkle
  • Umożliwia przechowywanie w niskich temperaturach
  • Może być stosowany w fazie gazowej ciekłego azotu
  • Specjalna konstrukcja umożliwia przechowywanie w niskich temperaturach oraz szybkie rozmrażanie
  • Ampułki wykonane z rurki ze szkła borokrzemowego typu I spełniają wymagania dotyczące odporności hydrolitycznej określone w USP i EP 3.2.1.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)