Kluczowe dokumenty
DWKW216935
Wheaton wide-mouth bottle
without cap, round bottom amber soda-lime glass bottle, capacity (250 mL)
Synonim(y):
W216935
Wybierz wielkość
24 EA
161,00 zł
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
24 EA
161,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
round bottom amber soda-lime glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
without cap
opakowanie
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216935
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(63 mm) (110 mm) (264 mm)
pojemność
(250 mL)
dopasowywanie
58-400 neck
58-400
Opis ogólny
Butelka Wheaton z szerokim otworem to największy rozmiar dostępny wśród szklanych butelek typu III, zaprojektowanych specjalnie do ogólnego przechowywania próbek. Jej szeroki otwór ułatwia napełnianie i nalewanie, dzięki czemu jest wygodna do przenoszenia różnego rodzaju próbek. Wykonana z wytrzymałego szkła, butelka ta zapewnia doskonałą odporność chemiczną, zapewniając integralność przechowywanej zawartości. Idealna do laboratoriów i zastosowań przemysłowych, oferuje niezawodne rozwiązanie do efektywnego zarządzania próbkami masowymi i płynami.
Cechy i korzyści
  • Dostępne w większych rozmiarach butelek
  • Szerokie usta / szyjka
  • Przezroczyste szkło sodowo-wapniowe typu III
  • Dostępne z dołączonymi nakrętkami lub bez nakrętek
  • Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie.
  • Plomba antysabotażowa zapewnia szczelne zamknięcie butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)