Merck
DWKCP0500P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 500 mL
Synonim(y):
CP0500P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Właściwości
class B
graduated
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CP0500P
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Odpowiedni do pomiaru i dozowania cieczy w laboratorium
Cechy i korzyści
Zgodność z normą ISO 6706 z konstrukcją zapobiegającą przywieraniu podstawy do mokrej powierzchni
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)