Kluczowe dokumenty
DWK261302106
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube capacity (18 mL), beaded rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Synonim(y):
261302106
Wybierz wielkość
100 EACH
463,00 zł
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EACH
463,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
sterylność
sterile; autoclaved
Właściwości
graduations: no
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 261302106
pojemność probówki
(18 mL)
probówka śr.
(16 mm) , External Thread
Opis ogólny
Grubościenne, a zatem bardzo odporne mechanicznie. Z okrągłym dnem i brzegiem z koralików.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)