Kluczowe dokumenty
DWK261311608
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (15 mL), straight rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Synonim(y):
261311608
Wybierz wielkość
100 EACH
456,00 zł
456,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EACH
456,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
456,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 maja 2025Szczegóły
Materiały
borosilicate glass
sterylność
sterile; autoclaved
Właściwości
graduations: no
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 261311608
probówka śr.
(16 mm) , External Thread
pojemność probówki
(15 mL)
Opis ogólny
Grubościenne, a zatem bardzo odporne mechanicznie. Z okrągłym dnem i brzegiem z koralików.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)