Kluczowe dokumenty
DWK258526301
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 3
Synonim(y):
258526301
Wybierz wielkość
1 EACH
2810,00 zł
2810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
2810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
2810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 258526301
dysk śr.
175 mm
śr. filtra
175 mm
pojemność kolby
(175 mL)
wielkość porów
3 porosity
pojemność
4000 mL capacity
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)