Przejdź do
SYNF434450
Synthware™ three neck round bottom flask with angled side necks
50 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F434450, 3-neck round flask
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
477,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
50 mL, 50 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck (angled side necks)
Joint:
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck (angled side necks)
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F434450
capacity
50 mL, 50 mL
General description
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF434150SYNF434950SYNF439950
description
50 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
description
50 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 14/20
description
50 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 19/22
description
50 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 19/22
manufacturer/tradename
Synthware F434450
manufacturer/tradename
Synthware F434150
manufacturer/tradename
Synthware F434950
manufacturer/tradename
Synthware F439950
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
50 mL, 50 mL
capacity
50 mL , 50 mL
material
three-neck (angled side necks), borosilicate glass flask, round bottom
material
borosilicate glass flask, three-neck (angled side necks), round bottom
material
three-neck (angled side necks), borosilicate glass flask, round bottom
material
borosilicate glass flask, round bottom , three-neck (angled side necks)
joint
side joint: ST/NS24/40, center joint: ST/NS24/40
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS14/20
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS19/22
joint
side joint: ST/NS19/22, center joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)