Butelki 1295 pressure plus+ GL 45 oferują bezpieczniejszą opcję do zastosowań laboratoryjnych wymagających próżni lub ciśnienia. Standardowe szklane butelki laboratoryjne nie są zaprojektowane tak, aby bezpiecznie wytrzymywać różnice ciśnień. Dzięki zmodyfikowanej geometrii butelki pressure plus+ mają gwarantowaną odporność na ciśnienie, a tym samym zapewniają optymalne bezpieczeństwo zarówno dla użytkownika, jak i zawartości. Specjalna geometria jest nadal zgodna z normą ISO 4796-1:2016, aby zachować kompatybilność z przyrządami. Butelki pressure plus+ są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 1595. Butelki są formowane z wysokiej czystości szkła borokrzemianowego USP/EP typu I 3.3, znanego z doskonałych właściwości termicznych i wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych. Amberowane szkło spełnia limity ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym określone w aktualnych wersjach USP i EP 3.2.1. Butelki są wyposażone w łatwą do odczytania skalę objętości nadrukowaną charakterystyczną niebieską emalią. Trwały kod Retrace Code na każdej butelce zapewnia identyfikowalność partii produkcyjnej.
Zastosowanie
Filtracja próżniowa, Pobieranie próbek pod ciśnieniem, Przechowywanie lotnych rozpuszczalników, Przechowywanie materiałów gazotwórczych, Boro 3.3
Cechy i korzyści
Gwarantowana odporność na podciśnienie i ciśnienie od -1 bar do + 1.5 bar dzięki zmodyfikowanej geometrii (w oparciu o normę ISO 4796-1); Specjalna geometria jest nadal zgodna z normą ISO 4796-1:2016 w celu zachowania kompatybilności z przyrządami; Optymalne bezpieczeństwo podczas pracy pod ciśnieniem lub próżnią; Nadaje się do pełnej próżni ps = -100 kPa; Odporność na ciśnienie jest zgodna z normą DIN EN 1595, ; Wypalany, bardzo trwały niebieski nadruk ceramiczny dla wizualnego odróżnienia od standardowej butelki laboratoryjnej; Łatwa do odczytania skala z podziałką do oszacowania zawartości; Znormalizowany gwint GL i dopasowany system nakrętek zapewniający praktycznie szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)