DWK218014418
Duran® Laboratory Bottle
neck Joints: threaded (GL45), clear bottle, graduated, with screw cap to drain contents, WITH HIGH TEMPERATURE RED PBT SCREW-CAP AND ETFE POURING RING, capacity 500 mL
Synonim(y):
218014418
Wybierz wielkość
947,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
947,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
Połączenie
Joints: threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
with screw cap to drain contents WITH HIGH TEMPERATURE RED PBT SCREW-CAP AND ETFE POURING RING
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218014418
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego DURAN™ 3.3. DURAN™ jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> i spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A
- Dostarczany w komplecie z czerwoną zakrętką gwintowaną GL 45 z polibutylenu tereftalanu (PBT) z silikonową wkładką PTFE i pierścieniem nalewowym ETFE do nalewania bez kapania.
- Wszystkie elementy są w pełni autoklawowalne w temperaturze 121 lub 134 °C
- Wszystkie elementy nadają się do sterylizacji na sucho w temperaturze do 180 °C
- Trwały kod Retrace Code na każdej butelce zapewnia pełną identyfikowalność partii produkcyjnej
- Butelki są wyposażone w łatwą do odczytania skalę objętości i pole do znakowania z trwałej białej emalii.
- Odpowiednie do długotrwałego przechowywania
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)