DWK213116309
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 3500 mL
Synonim(y):
213116309
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opis
With Spout
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213116309
Pojemność cylindra
3500 mL
Zastosowanie
kąpiele grzewcze i chłodzące, krystalizacja, usuwanie przez odparowanie i kąpiele piaskowe do eksperymentów w mikroskali
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)