Kluczowe dokumenty
DWK213115904
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 2000 mL
Synonim(y):
213115904
Wybierz wielkość
10 EACH
3460,00 zł
3460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EACH
3460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
3460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
With Spout
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213115904
Pojemność cylindra
2000 mL
Zastosowanie
kąpiele grzewcze i chłodzące, krystalizacja, usuwanie przez odparowanie i kąpiele piaskowe do eksperymentów w mikroskali
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)