Kluczowe dokumenty
Z231673
Duran® crystallizing dishes
capacity 40 mL
Synonim(y):
213133202
Wybierz wielkość
1 EA
62,32 zł
10 EA
454,00 zł
62,32 zł
Cena katalogowa65,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
62,32 zł
10 EA
454,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
62,32 zł
Cena katalogowa65,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass 3.3
opakowanie
pack of 1 ea
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213133202
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
40 mL
śr. naczynia
50 mm
Opis ogólny
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)