Kluczowe dokumenty
DWK209665
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, polypropylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
Synonim(y):
209665
Wybierz wielkość
72 EACH
868,00 zł
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
72 EACH
868,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
natural bottle
polypropylene bottle
wide-mouth bottle
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209665
średnica butelki × wys.
33 mm × 69 mm
pojemność
30 mL
Cechy i korzyści
Doskonałe podwójne zamknięcie zapewnia odporność na przecieki
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)