Kluczowe dokumenty
DWK176782
Wheaton® Clear Ampule
Synonim(y):
176782
Wybierz wielkość
144 EACH
1050,00 zł
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
144 EACH
1050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear tube
Właściwości
preconditioned (pre-scored)
opakowanie
pkg of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 176782
pojemność
20 mL
śr. × wys.
22.5 mm × 130 mm
Zastosowanie
Próbki opakowań i certyfikowane standardy
Cechy i korzyści
  • Wstępnie nacięte, aby wyeliminować opiłki
  • Łodygi mogą być uszczelnione przez pociągnięcie lub końcówkę
  • Ampułki wykonane z rurki ze szkła borokrzemianowego typu I spełniają wymagania dotyczące odporności hydrolitycznej określone w USP i EP 3.2.1.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)