DWK176772
Wheaton® Clear Ampule
Synonim(y):
176772
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
clear tube
Właściwości
preconditioned (pre-scored)
opakowanie
pkg of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 176772
pojemność
1 mL
śr. × wys.
10.5 mm × 67 mm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Próbki opakowań i certyfikowane standardy
Cechy i korzyści
- Wstępnie nacięte, aby wyeliminować opiłki
- Łodygi mogą być uszczelnione przez pociągnięcie lub końcówkę
- Ampułki wykonane z rurki ze szkła borokrzemianowego typu I spełniają wymagania dotyczące odporności hydrolitycznej określone w USP i EP 3.2.1.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)