Kluczowe dokumenty
Z185019
Sigma-Aldrich
Prescored ampules
amber glass, volume 1 mL
Synonim(y):
176792
Wybierz wielkość
1 PKG
436,00 zł
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
436,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121807
NACRES:
NB.43
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
amber glass
opakowanie
pkg of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON®
pojemność
1 mL
Opis ogólny
Stems can be pull or tip sealed to effect a hermetically sealed container. Made from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements as defined by the Pharmacopeia of the United States. Pre-scored to eliminate filing.
Cechy i korzyści
  • Ampułki wykonane z rurki ze szkła borokrzemianowego typu I spełniają wymagania dotyczące odporności hydrolitycznej określone w USP i EP 3.2.1.
  • Mogą być używane w fazie gazowej ciekłego azotu
  • Doskonałe do przechowywania produktów biologicznych
  • Umożliwia przechowywanie w niskich temperaturach
  • Wstępnie ponacinane ampułki eliminują konieczność segregowania
  • Łodygi można wyciągać lub uszczelniać końcówki
  • Metody sterylizacji: Autoklaw, suche ciepło i EtO
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)