Merck
DWK11-5000-101
Wheaton® Microliter Vials With Inserts Installed
Wybierz wielkość
1 PKG
966,00 zł
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
966,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear vial
Właściwości
vial type with 11-0000-101 inserts
opakowanie
pkg of 1 packs
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 11-5000-101
Zastosowanie
Chromatografia
Cechy i korzyści
  • Podwójne wykończenie pierścienia dla dodatkowej wydajności zamknięcia.
  • Zatwierdzone dla LC i GC.
  • Tam, gdzie zaznaczono, certyfikowane opakowanie klasy 10 000 do pomieszczeń czystych zwiększa integralność danych.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)