Przejdź do
D55504
2,6-Dichloroaniline
≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
183,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
411,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-160-5
Beilstein/REAXYS Number:
775084
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
mp
36-38 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
InChI key
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
132497D146404D200603
description
≥98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
liquid
form
crystals
mp
36-38 °C (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
mp
-
mp
56-61 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dichloroaniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
244.4 °F - closed cup
flash_point_c
118 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)