Merck
D69602
Sigma-Aldrich
1,5-Dichloropentane
99%
Synonim(y):
Pentamethylene dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.04
Beilstein:
1732340
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
63-66 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCCCCCl
InChI
1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Klucz InChI
LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joshua D Kittle et al.
ACS omega, 5(31), 19820-19826 (2020-08-18)
Selectivity remains a challenge for rapid optical vapor sensing via light reflected from porous silicon photonic crystals. This work highlights a method to increase optical vapor selectivity of porous silicon rugate filters by analyzing additive spectra from two rugate filter
Joshua Kittle et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(1) (2019-12-29)
Vapor sensing via light reflected from photonic crystals has been increasingly studied as a means to rapidly identify analytes, though few studies have characterized vapor mixtures or chemical warfare agent simulants via this technique. In this work, light reflected from