Merck
D68207
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
99%
Synonim(y):
vic.-Nitro-o-dichlorobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.00
Beilstein:
2048029
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
99%
bp
257-258 °C (lit.)
mp
57-61 °C (lit.)
gęstość
1.449 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H
Klucz InChI
CMVQZRLQEOAYSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
305.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
152 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)