Kluczowe dokumenty
D56004
3,5-Dichloroanthranilic acid
97%
Synonim(y):
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2-2-(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
gray to brown
mp
227-230 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
KTHTXLUIEAIGCD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Yusuke Kouzai et al.
The New phytologist, 217(2), 771-783 (2017-10-20)
Rhizoctonia solani is a soil-borne fungus causing sheath blight. In consistent with its necrotrophic life style, no rice cultivars fully resistant to R. solani are known, and agrochemical plant defense activators used for rice blast, which upregulate a phytohormonal salicylic acid