Key Documents
D41600
5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline
98%
Synonim(y):
5,7-Dibromo-8-quinolinol, Bromoxin
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
mp
198-200 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Klucz InChI
ZDASUJMDVPTNTF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?