Przejdź do
722049
7-Bromo-8-hydroxyquinoline
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
138-143 °C
functional group
bromo
SMILES string
Oc1c(Br)ccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-4-3-6-2-1-5-11-8(6)9(7)12/h1-5,12H
InChI key
ICKPMTNGWVNOGC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)