Merck
D204404
Sigma-Aldrich
1,1-Diphenylacetone
98%
Synonim(y):
1,1-Diphenyl-2-propanone
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2CHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
Beilstein:
1910206
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
mp
59-63 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,15H,1H3
Klucz InChI
DBNWBEGCONIRGQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3